Tisk…
Oxid seleničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
325473-100G 325473-500G 325473-5G
SIAL325473-100GEA 3200 CZK
SIAL325473-100G SIAL325473-500G SIAL325473-5G
Oxid seleničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid seleničitý
Vzorec: SeO₂
MW: 110.96
Bod tání: 315
Hustota: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003562
CAS číslo: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08508