Tisk…
Oxid seleničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
200107-25G 200107-5G
SIAL200107-25GEA 6680 CZK
SIAL200107-25G SIAL200107-5G
Oxid seleničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid seleničitý
Vzorec: SeO₂
Bod tání: 315 °C
Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003562
CAS číslo: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08508