Tisk…
Metavanadičnan amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
204846-10G 204846-50G
SIAL204846-10GEA 6940 CZK
SIAL204846-10G SIAL204846-50G
Metavanadičnan amonný, Sigma-Aldrich®
Ammonium metavanadate
Vzorec: NH₄VO₃
Bod tání: 200 °C
Hustota: 2,33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011430
CAS číslo: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00572