Tisk…
Metavanadičnan amonný Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ammonium monovanadate, Ammonium vanadium trioxide, Ammonium vanadium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01226.0100 1.01226.0250 1.01226.1000
1.01226.0100EA 3460 CZK
1.01226.0100 1.01226.0250 1.01226.1000
Metavanadičnan amonný Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Metavanadičnan amonný
Vzorec: NH₄VO₃
Bod tání: 200 °C
Hustota: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011430
CAS číslo: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00572
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 5.1 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C (decomposition)
Molar Mass 116.97 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 2.3 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (5.1 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials