Metavanadičnan amonný ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11091.30
11091.A1
11091.30EA
3880
CZK
11091.30
11091.A1
Metavanadičnan amonný ≥99% (metals basis)
Metavanadičnan amonný
Purity: 99%
CAS No.: 7803-55-6
Molecular Formula: NH4VO3
Formula Weight: 116.98
Physical Form: Powder
Density: 2.33
Melting Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,568
UN No.: 2859
MDL No.: MFCD00011430
Vzorec:
NH₄VO₃ Hustota: 2,33 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011430 CAS číslo: 7803-55-6 EINECS: 232-261-3 UN: 2859 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,568 |