Tisk…
Metavanadičnan amonný 99.5% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ammonium monovanadate, Ammonium vanadium trioxide, Ammonium vanadium oxide
194910500 194912500 194910010 194910050
ACRO194910500EA 1630 CZK
ACRO194910500 ACRO194912500 ACRO194910010 ACRO194910050
Metavanadičnan amonný 99.5% for analysis
Metavanadičnan amonný
Vzorec: NH₄VO₃
MW: 116.98
Bod tání: 200 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011430
CAS číslo: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00572
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light green Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Cobalt (Co) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm