Tisk…
Ammonium hexafluorotitanate 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ammonium fluotitanate, Ammonium hexafluorotitanate, Ammonium hexafluorotitanate(IV), Ammonium hexafluorotitanate (IV)
194350100 194350500 194352500
ACRO194350100EA 2350 CZK
ACRO194350100 ACRO194350500 ACRO194352500
Ammonium hexafluorotitanate 99.99% (trace metals basis)
Ammonium hexafluorotitanate
Vzorec: H₈F₆N₂Ti
MW: 197.95
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010888
CAS číslo: 16962-40-6
EINECS: 241-036-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %