Tisk…
Hydrogensíran amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ammonium bisulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
455849-100G 455849-25G
SIAL455849-100GEA 6040 CZK
SIAL455849-100G SIAL455849-25G
Hydrogensíran amonný, Sigma-Aldrich®
Hydrogensíran amonný
Vzorec: H₅NO₄S
Bod varu: 350 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,787 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00051073
CAS číslo: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN: 2506
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00526