Tisk…
Hydrogensíran amonný 98,0 Titrimetric, Purum p.a. analytical reagent
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Ammonium bisulphate
09848-1KG 09848-25KG
09848-1KGEA 2670 CZK
09848-1KG HONC09848-25KG
Hydrogensíran amonný 98,0 Titrimetric, Purum p.a. analytical reagent
Hydrogensíran amonný
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Vzorec: H₅NO₄S
MW: 115.11
Bod varu: 350 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 121…145 °C
Hustota: 1.790 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051073
CAS číslo: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN: 2506
ADR: 8 II
Merck Index: 12,00526
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm