Tisk…
Hydrogensíran amonný ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
14485.14 14485.22 14485.36
14485.14EA 1570 CZK
14485.14 14485.22 14485.36
Hydrogensíran amonný ≥99.9% (metals basis)
Hydrogensíran amonný
Purity: 99.9% CAS No.: 7803-63-6 Molecular Formula: NH4HSO4 Formula Weight: 115.10 Physical Form: Lump Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2506 MDL No.: MFCD00051073
Vzorec: H₅NO₄S
Bod varu: 350 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,787 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051073
CAS číslo: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN: 2506
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00526