Tisk…
Ammonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
201138-100G 201138-25G 201138-500G
SIAL201138-100GEA 5920 CZK
SIAL201138-100G SIAL201138-25G SIAL201138-500G
Ammonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Ammonium hexafluorophosphate
Vzorec: H₄F₆NP
Bod tání: 198 °C
Hustota: 2,18 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00064642
CAS číslo: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,00557