Tisk…
Ammonium hexafluorophosphate 99%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
202320250 202321000 202320050 202325000
ACRO202320250EA 3870 CZK
ACRO202320250 ACRO202321000 ACRO202320050 ACRO202325000
Ammonium hexafluorophosphate 99%, pure
Ammonium hexafluorophosphate
Vzorec: H₄F₆NP
MW: 163 g/mol
Bod tání: 198 °C (rozkl.)
Hustota: 2,18 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064642
CAS číslo: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00557
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Elemental Analysis ≥98.5 %