Tisk…
Triphenylphosphine oxide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
140430250 140431000 140435000
ACRO140430250EA 1030 CZK
ACRO140430250 ACRO140431000 ACRO140435000
Triphenylphosphine oxide 99%
Triphenylphosphine oxide
Vzorec: C₁₈H₁₅OP
MW: 278.29
Bod varu: ∼360 °C (1013 hPa)
Bod tání: 154…158 °C
Bod vzplanutí: 180
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002080
CAS číslo: 791-28-6
EINECS: 212-338-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %