Tisk…
Ferocen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
F408-100G F408-500G F408-5G
SIALF408-100GEA 2260 CZK
SIALF408-100G SIALF408-500G SIALF408-5G
Ferocen, Sigma-Aldrich®
Ferocen
Vzorec: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186.04
Bod varu: 249
Bod tání: 172…175 °C
Hustota: 1.49 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001427
CAS číslo: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,04070