Acetylferrocene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Acetylferrocene, Ferrocenyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
106860-25G
106860-5G
SIAL106860-25GEA
6640
CZK
SIAL106860-25G
SIAL106860-5G
Acetylferrocene, Sigma-Aldrich®
Acetylferrocene
Vzorec:
C₁₂H₁₂FeO Bod tání: 84…85 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001432 CAS číslo: 1271-55-2 EINECS: 215-043-2 UN: 3467 ADR: 6.1,II |