Tisk…
Tetrapropylammonium perruthenate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
378390010 378392500
ACRO378390010EA 9530 CZK
ACRO378390010 ACRO378392500
Tetrapropylammonium perruthenate
Tetrapropylammonium perruthenate
Vzorec: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00074914
CAS číslo: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Powder
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) ≥27.7 %