Tisk…
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
352580250 352581000 352585000
ACRO352580250EA 3040 CZK
ACRO352580250 ACRO352581000 ACRO352585000
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₆H₃₆F₆NP
Bod tání: 244…246 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011748
CAS číslo: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 242 to 247 °C
Elemental Analysis ≥97.5 %