Tetraethylammonium nitrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
420310250
420310100
ACRO420310250EA
4750
CZK
ACRO420310250
ACRO420310100
Tetraethylammonium nitrate 99%
Tetraethylammonium nitrate
Vzorec:
C₈H₂₀N₂O₃ MW: 192.26 Bod tání: >240 °C Hustota: 1.1622 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041978 CAS číslo: 1941-26-0 EINECS: 217-725-5 UN: 1479 ADR: 5.1 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellowish-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |