Tetrapentylammonium iodide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L14088.22
L14088.06
L14088.14
L14088.22EA
8030
CZK
L14088.22
L14088.06
L14088.14
Tetrapentylammonium iodide ≥98%
Tetrapentylammonium iodide
Purity: 98%
CAS No.: 2498-20-6
Molecular Formula: C20H44IN
Formula Weight: 425.49
Melting Point: 135-139°
Beilstein Reference: 3917412
Vzorec:
C₂₀H₄₄IN Bod tání: 135…139 °C Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041980 CAS číslo: 2498-20-6 EINECS: 219-688-0 |