Tisk…
Tetraethylammonium cyanide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
358711-5G 358711-25G
SIAL358711-5GEA 4170 CZK
SIAL358711-5G SIAL358711-25G
Tetraethylammonium cyanide, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium cyanide
Vzorec: C₉H₂₀N₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 13435-20-6
EINECS: 236-566-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II