Tisk…
Tetrabutylammonium perchlorate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tetra-n-butylammonium perchlorate
420140250 420141000 420145000
ACRO420140250EA 2470 CZK
ACRO420140250 ACRO420141000 ACRO420145000
Tetrabutylammonium perchlorate 98%
Tetrabutylammonium perchlorate
Vzorec: C₁₆H₃₆ClNO₄
Bod tání: 210 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038722
CAS číslo: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥97.5 %