Tetrapropylammonium chloride 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tetra-n-propylammonium chloride
420710250
420711000
ACRO420710250EA
4010
CZK
ACRO420710250
ACRO420711000
Tetrapropylammonium chloride 94%
Tetrapropylammonium chloride
Vzorec:
C₁₂H₂₈ClN Bod tání: 240…242 °C Hustota: 1,0334 g/cm³ (3 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038729 CAS číslo: 5810-42-4 EINECS: 227-375-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystals or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥92 % |
Specific optical rotation | +33° to +36° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dry substance) |