Tisk…
Tetrahexylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
263834-25G 263834-5G
SIAL263834-25GEA 10780 CZK
SIAL263834-25G SIAL263834-5G
Tetrahexylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Tetrahexylammonium chloride
Vzorec: C₂₄H₅₂ClN
Bod tání: 111…113 °C
CAS číslo: 5922-92-9
EINECS: 227-653-6