Cetrimonium chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
411410050
411410250
411411000
411415000
ACRO411410050EA
1340
CZK
ACRO411410050
ACRO411410250
ACRO411411000
ACRO411415000
Cetrimonium chloride 99%
Cetrimonium chloride
Vzorec:
C₁₉H₄₂ClN Bod tání: 234 °C Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011773 CAS číslo: 112-02-7 EINECS: 203-928-6 UN: 2923 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
GC | ≥94 % |
Specific optical rotation | -33.0° to -37.0° (20°C, 589 nm) (c=9 in CHCl3) |