Dodecyltrimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
44242-100G
44242-25G
SIAL44242-100GEA
10670
CZK
SIAL44242-100G
SIAL44242-25G
Dodecyltrimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodecyltrimethylammonium chloride
Vzorec:
C₁₅H₃₄ClN |
MDL Number:
MFCD00041974 CAS číslo: 112-00-5 EINECS: 203-927-0 |