Tisk…
Dodecyltrimethylammonium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
409320250 409321000
ACRO409320250EA 3620 CZK
ACRO409320250 ACRO409321000
Dodecyltrimethylammonium chloride 98%
Dodecyltrimethylammonium chloride
Vzorec: C₁₅H₃₄ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041974
CAS číslo: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
Color of solution ≤100 APHA (10 % in water)