Tisk…
Dodecyltrimethylammonium bromide 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
409311000 409310250 409315000
ACRO409311000EA 14970 CZK
ACRO409311000 ACRO409310250 ACRO409315000
Dodecyltrimethylammonium bromide 99%, pure
Dodecyltrimethylammonium bromide
Vzorec: C₁₅H₃₄BrN
MW: 308.35
Bod tání: 246 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011767
CAS číslo: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy
Color of solution ≤100 APHA (10% aq. soln.)