Tetrabutylammonium tetrafluoroborate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16688.06
A16688.22
A16688.14
A16688.06EA
1350
CZK
A16688.06
A16688.22
A16688.14
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate ≥99%
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Vzorec:
C₁₆H₃₆BF₄N Bod tání: 159…162 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011634 CAS číslo: 429-42-5 EINECS: 207-058-8 |