Tisk…
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
261939-1G 261939-5G
SIAL261939-1GEA 4220 CZK
SIAL261939-1G SIAL261939-5G
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane
Vzorec: C₆H₁₆P₂
Bod varu: 26 °C (1 mmHg)
Bod tání: 147…149 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008511
CAS číslo: 23936-60-9