Tributylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
172766-25G
172766-5G
SIAL172766-25GEA
4780
CZK
SIAL172766-25G
SIAL172766-5G
Tributylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
Tributylphosphine oxide
Vzorec:
C₁₂H₂₇OP Bod varu: 348 °C (1013 hPa) Bod tání: 62…63 °C |
MDL Number:
MFCD00002082 CAS číslo: 814-29-9 EINECS: 212-394-3 |