Tisk…
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
287997-1G 287997-5G
SIAL287997-1GEA 1410 CZK
SIAL287997-1G SIAL287997-5G
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane, Sigma-Aldrich®
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane
Vzorec: C₂₉H₃₀P₂
Bod varu: 230 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 43…46 °C
MDL Number: MFCD00003052
CAS číslo: 27721-02-4