Tisk…

1,4-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

261947-25G 261947-5G
SIAL261947-25GEA 5810 CZK
SIAL261947-25G SIAL261947-5G
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane
Vzorec: C₂₈H₂₈P₂
Bod tání: 195 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003051
CAS číslo: 7688-25-7
EINECS: 231-698-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR