Tisk…
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Propylenebis(diphenylphosphine), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphane), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, DPPP, Bis(1,2-diphenylphosphino)propane
310050050 310050250 310051000
ACRO310050050EA 2600 CZK
ACRO310050050 ACRO310050250 ACRO310051000
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane 97%
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Vzorec: C₂₇H₂₆P₂
MW: 412,45 g/mol
Bod tání: 57…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003050
CAS číslo: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥96.0 %