Tisk…
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
376728-1G 376728-5G
SIAL376728-1GEA 801 CZK
SIAL376728-1G SIAL376728-5G
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Vzorec: C₂₆H₂₄P₂
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003047
CAS číslo: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2