Sulfid antimonitý ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45464.09
45464.18
45464.09EA
4740
CZK
45464.09
45464.18
Sulfid antimonitý ≥99.999% (metals basis)
Sulfid antimonitý
Purity: 99.999%
CAS No.: 1345-04-6
Molecular Formula: Sb2S3
Formula Weight: 339.68
Physical Form: 6mm & down pieces
Appearance: Black
Melting Point: 550°
Merck Reference: 14,713
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00011217
Vzorec:
S₃Sb₂ Bod varu: 1150 °C (1013 hPa) Bod tání: 550 °C Hustota: 4,12 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011217 CAS číslo: 1345-04-6 EINECS: 215-713-4 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,713 |