Tisk…
Dusičnan vizmutitý bazický, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Bismuth(III) nitrate alkaline, Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bismuth(III) hydroxide nitrate oxide, Bismuth subnitrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
B0426-100G B0426-500G
SIALB0426-100GEA 16180 CZK
SIALB0426-100G SIALB0426-500G
Dusičnan vizmutitý bazický, Sigma-Aldrich®
Dusičnan vizmutitý bazický
Vzorec: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Hustota: 4,928 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064844
CAS číslo: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II