Dusičnan vizmutitý bazický 71-74% Bi basis - anhydrous, Puriss., meetSpec_DAB,USP, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Bismuth(III) nitrate alkaline, Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bismuth(III) hydroxide nitrate oxide, Bismuth subnitrate
10334-1KG
10334-250G
10334-1KGEA
6350
CZK
10334-1KG
10334-250G
Dusičnan vizmutitý bazický 71-74% Bi basis - anhydrous, Puriss., meetSpec_DAB,USP, Fluka™
Dusičnan vizmutitý bazický
Vzorec:
Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄ MW: 1461.99 Bod tání: >500 °C (rozkl.) Hustota: 5.29 g/cm³ (22.8 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064844 CAS číslo: 1304-85-4 EINECS: 215-136-8 |
Výsledky specifikačního testu
Assay of Bi (calculated to dried substances) | 71 - 74 % |
Loss on drying (105°C) | Max. 3 % |
Acidly reacting impurities | complying |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.01 % |
Silver (Ag) | Max. 0.0025 % |
Arsenic (As) | Max. 0.0002 % |
Copper (Cu) | Max. 0.005 % |
Lead | complying |
Lead (Pb) | Max. 0.002 % |
Alkalis/earth alkalis | Max. 0.5 % |
Substances not precipitated by NH₄OH (SO₄) | Max. 0.5 % |
Carbonate (CO₃) | complying |
Chloride (Cl) | Max. 0.02 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.03 % |
Residual solvents | complying |