Tisk…
Oxid antimonitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Antimony trioxide, Diantimony trioxide, di-Antimony trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
637173-100G 637173-25G
SIAL637173-100GEA 4630 CZK
SIAL637173-100G SIAL637173-25G
Oxid antimonitý, Sigma-Aldrich®
Oxid antimonitý
Vzorec: O₃Sb₂
Bod varu: 1425 °C (1013 hPa)
Bod tání: 654 °C
Hustota: 5,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011214
CAS číslo: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00717