Tisk…
chlorpyrifos
Dodavatel: EHRENSTORFER
Nebezpečí
Synonyms: Dursban®, O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl thiophosphate, O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothionate
C11600000 CR11600000
EHERC11600000EA 2660 CZK
EHERC11600000 EHERCR11600000
chlorpyrifos
chlorpyrifos
Vzorec: C₉H₁₁Cl₃NO₃PS
MW: 350.59
Bod varu: 276
Bod tání: 41…42 °C
Hustota: 1.4 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 2921-88-2
EINECS: 220-864-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02242