Tisk…
Chlorid-oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
307610-250G 307610-50G
SIAL307610-250GEA 7150 CZK
SIAL307610-250G SIAL307610-50G
Chlorid-oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid-oxid vizmutitý
Vzorec: BiClO
MW: 260.43
Hustota: 7.72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010895
CAS číslo: 7787-59-9
EINECS: 232-122-7