Tisk…
Chlorid-oxid vizmutitý ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
11843.09 11843.18
11843.09EA 2750 CZK
11843.09 11843.18
Chlorid-oxid vizmutitý ≥99.999% (metals basis)
Chlorid-oxid vizmutitý
Purity: 99.999% CAS No.: 7787-59-9 Molecular Formula: BiClO Formula Weight: 260.43 Physical Form: Powder Density: 7.72 Refractive Index: 2.15 Appearance: Very pale brown Odour: Odourless Melting Point: dec. Merck Reference: 14,1263 MDL No.: MFCD00010895
Vzorec: BiClO
MW: 260.43
Bod tání: Dec.
Hustota: 7.72
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010895
CAS číslo: 7787-59-9
EINECS: 232-122-7
Merck Index: 14,1263