Tisk…
tert-Butylchlorodimethylsilane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
183930050 183930250 183931000 183935000
ACRO183930050EA 1270 CZK
ACRO183930050 ACRO183930250 ACRO183931000 ACRO183935000
tert-Butylchlorodimethylsilane 98%
tert-Butylchlorodimethylsilane
Vzorec: C₆H₁₅ClSi
MW: 150.72
Bod varu: 125
Bod tání: 85…91 °C
Hustota: 0.87 g/cm³
Bod vzplanutí: 22
MDL Number: MFCD00000501
CAS číslo: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2921
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %