Tisk…
Mořský písek, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ100
31624-1KG 31624-2.5KG 31624-500G
SIAL31624-1KGEA 4430 CZK
SIAL31624-1KG SIAL31624-2.5KG SIAL31624-500G
Mořský písek, Sigma-Aldrich®
Mořský písek
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod varu: 2230
Bod tání: 1710
Hustota: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4