Tisk…
Písek, TECHNICAL, industrial, washed
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
27461.298EA 1130 CZK
27461.298 27461.360 27461.460
Písek, TECHNICAL, industrial, washed
Písek
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod tání: 1710 °C
Hustota: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02100519
CAS číslo: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4