Tisk…
Mořský písek for analysis, purified by acid, calcinated, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07712.1000 1.07712.5000
1.07712.1000EA 3140 CZK
1.07712.1000 1.07712.5000
Mořský písek for analysis, purified by acid, calcinated, Supelco®
Mořský písek
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod varu: >2200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1713 °C
Hustota: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 0.2 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Acid-soluble Iron (Fe) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C) ≤ 0.05 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm) ≥ 90 %