Tisk…
Mořský písek, extra_pure, Supelco®
Dodavatel: Merck
MQ200
1.07711.1000 1.07711.5000
1.07711.1000EA 2210 CZK
1.07711.1000 1.07711.5000
Mořský písek, extra_pure, Supelco®
Mořský písek
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod varu: 2230
Bod tání: 1710
Hustota: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 0.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C) ≤ 0.5 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm) ≥ 90 %