Tisk…
Písek 40-100 mesh, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
370940010 370940050 370940250 370942500
ACRO370940010EA 3000 CZK
ACRO370940010 ACRO370940050 ACRO370940250 ACRO370942500
Písek 40-100 mesh, pure
Písek
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod varu: 2230 °C
Bod tání: 1610 °C
Hustota: 2.6
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige to grey Crystals
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical