Tisk…
Oxid křemičitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
31623-1KG 31623-250G
SIAL31623-1KGEA 7460 CZK
SIAL31623-1KG SIAL31623-250G
Oxid křemičitý, Sigma-Aldrich®
Oxid křemičitý
Vzorec: SiO₂
Bod varu: 2230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1427 °C
Hustota: 2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00217788
CAS číslo: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM