Tisk…
Oxid olovnato-olovičitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Minium, Orange lead
M-Clarity™ quality level = MQ200
241547-100G 241547-500G
SIAL241547-100GEA 1080 CZK
SIAL241547-100G SIAL241547-500G
Oxid olovnato-olovičitý, Sigma-Aldrich®
Oxid olovnato-olovičitý
Vzorec: Pb₃O₄
Bod varu: 2682 °C (1013 hPa)
Bod tání: 830 °C
Hustota: 9,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00078491
CAS číslo: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,05449