Tisk…
Oxid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Lead monoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
203610-10G 203610-50G
SIAL203610-10GEA 3910 CZK
SIAL203610-10G SIAL203610-50G
Oxid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid olovnatý
Vzorec: PbO
MW: 223,2 g/mol
Bod varu: 1470 °C (1013 hPa)
Bod tání: 888 °C
Hustota: 9,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011164
CAS číslo: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05431